2-Fluoro-4-méthylbenzotrifluorure
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆F₄ Point d'ébullition: 146 °C Densité: 1,24 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 39 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07368763 Numéro CAS: 158364-83-1 UN: 1993 ADR: 3,III |