Imprimer
Acide 3,4-difluoro-2-méthoxybenzoïque 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7836-1G PC7836-25G PC7836-5G
APOSPC7836-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7836-1G APOSPC7836-25G APOSPC7836-5G
Acide 3,4-difluoro-2-méthoxybenzoïque 97+%
Acide 3,4-difluoro-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₆F₂O₃
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428593
Numéro CAS: 875664-52-1