Imprimer
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7825-25G PC7825-5G
APOSPC7825-25GEA 208 EUR
APOSPC7825-25G APOSPC7825-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₉H₁₁ClF₃N₅
Point de fusion: 209…213 °C
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569535
Numéro CAS: 18960-29-7