Imprimer
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7824-25G PC7824-5G PC7824-100G
APOSPC7824-25GEA 380 EUR
APOSPC7824-25G APOSPC7824-5G APOSPC7824-100G
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀ClF₆N₅
Point de fusion: 246 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094450
Numéro CAS: 36068-40-3