Imprimer
1,1,1-Trifluoropropane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7819M-25G PC7819M-5G
APOSPC7819M-25GEA 630 EUR
APOSPC7819M-25G APOSPC7819M-5G
1,1,1-Trifluoropropane 97%
1,1,1-Trifluoropropane
Formule: C₃H₅F₃
Point d'ébullition: –12 °C
Point de fusion: –148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 421-07-8
UN: 3161
ADR: 2.1,