Imprimer
(2,4,5-Trifluorophényl)acétonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7818M-1G PC7818M-5G PC7818M-25G
APOSPC7818M-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818M-1G APOSPC7818M-5G APOSPC7818M-25G
(2,4,5-Trifluorophényl)acétonitrile 97%
(2,4,5-Trifluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
Point d'ébullition: 84 °C/1mmHg
Densité: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061220
Numéro CAS: 220141-74-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III