Imprimer
(2,3,6-Trifluorophényl)acétonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,6-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818L-1G PC7818L-5G PC7818L-25G
APOSPC7818L-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818L-1G APOSPC7818L-5G APOSPC7818L-25G
(2,3,6-Trifluorophényl)acétonitrile 98%
(2,3,6-Trifluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061219
Numéro CAS: 114152-21-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III