Imprimer
(2,3,5-Trifluorophényl)acétonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7818K-1G PC7818K-250MG
APOSPC7818K-1GEA 65.4 EUR
APOSPC7818K-1G APOSPC7818K-250MG
(2,3,5-Trifluorophényl)acétonitrile 97%
(2,3,5-Trifluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083546
Numéro CAS: 243666-14-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III