Imprimer
Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
PC7818F-100G PC7818F-25G PC7818F-5G PC7818F-500G
APOSPC7818F-100GEA 24.8 EUR
APOSPC7818F-100G APOSPC7818F-25G APOSPC7818F-5G APOSPC7818F-500G
Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique 97%
Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082479
Numéro CAS: 209995-38-0