Imprimer
Acide (2,3,4-trifluorophényl)acétique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818C-1G PC7818C-5G PC7818C-10G
APOSPC7818C-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818C-1G APOSPC7818C-5G APOSPC7818C-10G
Acide (2,3,4-trifluorophényl)acétique 97%
Acide (2,3,4-trifluorophényl)acétique
Formule: C₆H₂F₃CH₂COOH
Poids moléculaire: 190.12 g/mol
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061235
Numéro CAS: 243666-12-8