Imprimer
2,3,4-Trifluorophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7817-100G PC7817-25G PC7817-5G
APOSPC7817-100GEA 0 EUR
APOSPC7817-100G APOSPC7817-25G APOSPC7817-5G
2,3,4-Trifluorophénol 98%
2,3,4-Trifluorophénol
Formule: C₆H₃F₃O
Point d'ébullition: 68…70 °C/43mmHg
Point de fusion: 30…34 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042426
Numéro CAS: 2822-41-5
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III