1-(2,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₀ClF₂N₅ Point de fusion: 225…230 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094448 Numéro CAS: 66088-53-7 |