Imprimer
5,7-Difluoroindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7807-1G PC7807-250MG PC7807-5G
APOSPC7807-1GEA 198 EUR
APOSPC7807-1G APOSPC7807-250MG APOSPC7807-5G
5,7-Difluoroindole
5,7-Difluoroindole
Formule: C₈H₅F₂N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075215
Numéro CAS: 301856-25-7