Imprimer
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7805-25G PC7805-5G
APOSPC7805-25GEA 406 EUR
APOSPC7805-25G APOSPC7805-5G
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₂FN₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094446
Numéro CAS: 1030829-65-2