5-Fluoro-o-anisaldéhyde 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Fluoro-2-méthoxybenzaldéhyde, 5-Fluoro-2-anisaldéhyde
Formule:
C₈H₇FO₂ Poids moléculaire: 154.14 g/mol Point d'ébullition: 118 °C/14.25mmHg Point de fusion: 41…48 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143458 Numéro CAS: 19415-51-1 |