Imprimer
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC7803-25G PC7803-100G PC7803-5G PC7803-500G
APOSPC7803-25GEA 21.9 EUR
APOSPC7803-25G APOSPC7803-100G APOSPC7803-5G APOSPC7803-500G
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzène 97%
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Point d'ébullition: 237 °C
Point de fusion: 8 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069418
Numéro CAS: 345-18-6