Imprimer
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7800-25G PC7800-5G PC7800-1G
APOSPC7800-25GEA 235 EUR
APOSPC7800-25G APOSPC7800-5G APOSPC7800-1G
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzène 98%
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₂F₃NO₂
Point d'ébullition: 182…185 °C
Point de fusion: 44318 °C
Densité: 1,514 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014687
Numéro CAS: 315-14-0
EINECS: 206-248-8