Imprimer

Anhydride 3,6-difluorophtalique 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 4,7-Difluoroisobenzofuran-1,3-dione

PC7799-250MG PC7799-1G
APOSPC7799-250MGEA 0 EUR
APOSPC7799-250MG APOSPC7799-1G
Anhydride 3,6-difluorophtalique 97%
Anhydride 3,6-difluorophtalique
Formule: C₈H₂F₂O₃
Poids moléculaire: 184.1 g/mol
Point de fusion: 218…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134537
Numéro CAS: 652-40-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR