Imprimer
Chlorure de 4-chloro-2-fluorobenzoyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7798-25G PC7798-5G PC7798-1G
APOSPC7798-25GEA 224 EUR
APOSPC7798-25G APOSPC7798-5G APOSPC7798-1G
Chlorure de 4-chloro-2-fluorobenzoyle
Chlorure de 4-chloro-2-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Point d'ébullition: 105…106 °C/14mmHg
Point éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 394-39-8
UN: 3265
ADR: 8,III