1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,4,5-Trifluoronitrobenzene
Formule:
C₆H₂F₃NO₂ Point d'ébullition: 194…195 °C/760mmHg Point de fusion: –11 °C Densité: 1,544 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 89 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007051 Numéro CAS: 2105-61-5 EINECS: 218-281-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |