Imprimer
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7783-5G PC7783-1G PC7783-25G PC7783-100G
APOSPC7783-5GEA 21.9 EUR
APOSPC7783-5G APOSPC7783-1G APOSPC7783-25G APOSPC7783-100G
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline
Formule: C₆H₃Cl₂F₂N
Point de fusion: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044104
Numéro CAS: 83121-15-7