Imprimer
Trifluoro(trifluorométhoxy)éthylène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7778E-100G PC7778E-25G
APOSPC7778E-100GEA 928 EUR
APOSPC7778E-100G APOSPC7778E-25G
Trifluoro(trifluorométhoxy)éthylène 99%
Trifluoro(trifluorométhoxy)éthylène
Improves low temperature performance & chemical resistance when used as a co-polymer to VDF &/or PTFE.
Formule: C₃F₆O
Point d'ébullition: –23 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221780
Numéro CAS: 1187-93-5
EINECS: 214-703-7
UN: 3153
ADR: 2.1,