Imprimer
Ethyl 2,3,4-trifluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2,3,4-trifluorobenzoate
PC7775-100G PC7775-25G PC7775-5G
APOSPC7775-100GEA 122 EUR
APOSPC7775-100G APOSPC7775-25G APOSPC7775-5G
Ethyl 2,3,4-trifluorobenzoate
Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Formule: C₉H₇F₃O₂
Poids moléculaire: 204.1459 g/mol
Point d'ébullition: 205…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204408
Numéro CAS: 351354-50-2