Imprimer
4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
PC7773A-100G PC7773A-25G PC7773A-5G
APOSPC7773A-100GEA 63.8 EUR
APOSPC7773A-100G APOSPC7773A-25G APOSPC7773A-5G
4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
4-(Trifluoromethylthio)phenol
Formule: C₇H₅F₃OS
Point d'ébullition: 77…78 °C
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036035
Numéro CAS: 461-84-7