Imprimer
α,α,α,2,4-Pentafluorotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Difluoro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Difluorobenzotrifluoride
PC7770-1G PC7770-25G PC7770-5G
APOSPC7770-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7770-1G APOSPC7770-25G APOSPC7770-5G
α,α,α,2,4-Pentafluorotoluène
α,α,α,2,4-Pentafluorotoluène
Formule: C₇H₃F₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972808
Numéro CAS: 64248-61-9