Imprimer
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7766X-1G PC7766X-250MG
APOSPC7766X-1GEA 24.8 EUR
APOSPC7766X-1G APOSPC7766X-250MG
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₆F₃N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236724
Numéro CAS: 89570-85-4