Imprimer
3-(Trifluorométhyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7766G-1G PC7766G-25G PC7766G-5G
APOSPC7766G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7766G-1G APOSPC7766G-25G APOSPC7766G-5G
3-(Trifluorométhyl)pyridine 97%
3-(Trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃N
Point d'ébullition: 113…115 °C
Densité: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100032
Numéro CAS: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III