Imprimer
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
PC7761-25G PC7761-5G PC7761-100G
APOSPC7761-25GEA 111 EUR
APOSPC7761-25G APOSPC7761-5G APOSPC7761-100G
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Formule: C₄H₃F₃O₂
Point d'ébullition: 86 °C/35mmHg
Point de fusion: 48…52 °C
Point éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042424
Numéro CAS: 381-98-6
UN: 3261
ADR: 8,II