Imprimer
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7756-1G PC7756-250MG PC7756-500MG
APOSPC7756-1GEA 203 EUR
APOSPC7756-1G APOSPC7756-250MG APOSPC7756-500MG
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
Poids moléculaire: 212.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269411
Numéro CAS: 243666-11-7