5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅ClF₃N Point d'ébullition: 92…94 °C/6…8mmHg Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01862650 Numéro CAS: 386715-33-9 |