Imprimer
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
PC7747-25G PC7747-100G
APOSPC7747-25GEA 91.5 EUR
APOSPC7747-25G APOSPC7747-100G
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Point de fusion: 113…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094440
Numéro CAS: 739336-26-6