Isothiocyanate de 4-(trifluorométhyl)phényle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₄F₃NS Point d'ébullition: 207 °C Point de fusion: 39…43 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039645 Numéro CAS: 1645-65-4 UN: 3261 ADR: 8,II |