Imprimer
Hexafluorophosphate de 1-butyl-3-méthylimidazolium 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PC7732-100G PC7732-25G PC7732-5G
APOSPC7732-100GEA 46.4 EUR
APOSPC7732-100G APOSPC7732-25G APOSPC7732-5G
Hexafluorophosphate de 1-butyl-3-méthylimidazolium 97%
Hexafluorophosphate de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Ionic Liquid.
Formule: C₈H₁₅F₆N₂P
Point d'ébullition: >340 °C
Point de fusion: 44383 °C
Densité: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093295
Numéro CAS: 174501-64-5