Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7718-25G PC7718-5G
APOSPC7718-25GEA 400 EUR
APOSPC7718-25G APOSPC7718-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
Point d'ébullition: 58 °C/11mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061310
Numéro CAS: 936841-70-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III