Imprimer
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7714M-1G PC7714M-5G PC7714M-10G
APOSPC7714M-1GEA 92.8 EUR
APOSPC7714M-1G APOSPC7714M-5G APOSPC7714M-10G
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069074
Numéro CAS: 63701-37-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II