3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Phe(3-CF₃)-OH, (S)-2-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Formule:
C₁₀H₁₀F₃NO₂ Poids moléculaire: 233.19 g/mol Point de fusion: ~216 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044945 Numéro CAS: 14464-68-7 |