Imprimer
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC7713X-1G PC7713X-5G PC7713X-25G
APOSPC7713X-1GEA 60.9 EUR
APOSPC7713X-1G APOSPC7713X-5G APOSPC7713X-25G
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Poids moléculaire: 233.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061305
Numéro CAS: 3832-73-3