Imprimer
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7712-10G PC7712-5G
APOSPC7712-10GEA 655 EUR
APOSPC7712-10G APOSPC7712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
Point d'ébullition: 142…144 °C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368053
Numéro CAS: 81565-19-7
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III