Imprimer
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7706-1G PC7706-250MG
APOSPC7706-1GEA 771 EUR
APOSPC7706-1G APOSPC7706-250MG
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid 95%
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid
Formule: C₁₀H₉BFNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475865
Numéro CAS: 957035-06-2