Imprimer
Acide (α,α,α-trifluoro-4-tolyl)acetique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide (4-(trifluorométhyl)phényl)acétique
PC7700-100G PC7700-25G PC7700-500G
APOSPC7700-100GEA 161 EUR
APOSPC7700-100G APOSPC7700-25G APOSPC7700-500G
Acide (α,α,α-trifluoro-4-tolyl)acetique 98%
Acide (α,α,α-trifluoro-4-tolyl)acetique
Formule: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Point de fusion: 79…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004352
Numéro CAS: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5