Acide (α,α,α-trifluoro-2-tolyl)acetique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide (2-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule:
F₃CC₆H₄CH₂COOH Point de fusion: 99…102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004327 Numéro CAS: 3038-48-0 EINECS: 221-240-4 |