(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetonitrile 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆F₃NO Point d'ébullition: 82…84 °C/0,5mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
2145-31-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |