Imprimer
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC7690-1G PC7690-250MG PC7690-5G
APOSPC7690-1GEA 66.7 EUR
APOSPC7690-1G APOSPC7690-250MG APOSPC7690-5G
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236239
Numéro CAS: 243659-15-6