Imprimer
Acide (±)-4-(trifluorométhyl)mandelique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide (±)-4-(trifluorométhyl)phénylglycolique
PC7687-5G PC7687-1G PC7687-25G
APOSPC7687-5GEA 94.8 EUR
APOSPC7687-5G APOSPC7687-1G APOSPC7687-25G
Acide (±)-4-(trifluorométhyl)mandelique 98%
Acide (±)-4-(trifluorométhyl)mandelique
Formule: C₉H₇F₃O₃
Poids moléculaire: 220.15 g/mol
Point d'ébullition: 314
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009724
Numéro CAS: 395-35-7
EINECS: 206-900-1