Imprimer
(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Trifluoromethyl)furan-2,5-dione
PC7686-25G PC7686-50G PC7686-5G PC7686-1G
APOSPC7686-25GEA 377 EUR
APOSPC7686-25G APOSPC7686-50G APOSPC7686-5G APOSPC7686-1G
(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
(Trifluoromethyl)maleic anhydride
Formule: C₅HF₃O₃
Poids moléculaire: 166.06 g/mol
Point d'ébullition: 93 °C/65mmHg
Point éclair: 37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153287
Numéro CAS: 700-27-6
UN: 3265
ADR: 8 III