Imprimer
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide oxime
PC7685-1G PC7685-5G
APOSPC7685-1GEA 219 EUR
APOSPC7685-1G APOSPC7685-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime
Formule: C₇H₆F₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205809
Numéro CAS: 175277-44-8