Imprimer
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7673-1G PC7673-250MG PC7673-5G
APOSPC7673-1GEA 201 EUR
APOSPC7673-1G APOSPC7673-250MG APOSPC7673-5G
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12547946
Numéro CAS: 1202679-46-6