Imprimer
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7668M-1G PC7668M-5G
APOSPC7668M-1GEA 101 EUR
APOSPC7668M-1G APOSPC7668M-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formule: C₇H₉F₃O
Poids moléculaire: 166.14 g/mol
Point d'ébullition: 177…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034662
Numéro CAS: 585-36-4