Imprimer
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7666-1G PC7666-5G PC7666-100MG
APOSPC7666-1GEA 116 EUR
APOSPC7666-1G APOSPC7666-5G APOSPC7666-100MG
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₅ClF₃N₃O₂S
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689729
Numéro CAS: 1006441-36-6
UN: 3261
ADR: 8,III