Imprimer
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]imidazolidin-2-one
PC7661-1G PC7661-5G
APOSPC7661-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7661-1G APOSPC7661-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formule: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Point de fusion: 145…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689725
Numéro CAS: 162748-20-1